Stampa…
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0256-100G OR0256-25G OR0256-5G OR0256-500G OR0256-1KG OR0256-5KG
APOSOR0256-100GEA 184 EUR
APOSOR0256-100G APOSOR0256-25G APOSOR0256-5G APOSOR0256-500G APOSOR0256-1KG APOSOR0256-5KG
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formula: C₆H₈ClNO
Peso molecolare: 145,59 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/7mmHg
Densità: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003154
CAS Number: 19788-37-5
EINECS: 243-312-4