Stampa…
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0253-1G OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA 0 EUR
APOSOR0253-1G APOSOR0253-5G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Punto di ebollizione: 128…130 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014816
CAS Number: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8,III