Stampa…
4-Chloro-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 217 EUR
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
4-Chloro-o-toluic acid
4-Chloro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di fusione: 167…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045852
CAS Number: 7499-07-2