Stampa…
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
OR0249-1G OR0249-5G
APOSOR0249-1GEA 37.9 EUR
APOSOR0249-1G APOSOR0249-5G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene 97%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₈H₆ClNO₂
Peso molecolare: 183,6 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013860
CAS Number: 55440-54-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III