Stampa…
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 51 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formula: C₈H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 190,671 g/mol
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428576
CAS Number: 1021298-67-8