Stampa…
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0240-5G OR0240-250MG OR0240-500MG OR0240-1G OR0240-2.5G
APOSOR0240-5GEA 147 EUR
APOSOR0240-5G APOSOR0240-250MG APOSOR0240-500MG APOSOR0240-1G APOSOR0240-2.5G
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone 97%
2-Piperazin-1-yl-1-piperidin-1-ylethanone
Formula: C₁₁H₂₁N₃O
Peso molecolare: 211,31 g/mol
Punto di ebollizione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075233
CAS Number: 70558-13-3