Stampa…
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
OR0229-1G OR0229-5G
APOSOR0229-1GEA 114 EUR
APOSOR0229-1G APOSOR0229-5G
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 203047-38-5