N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
Formula:
C₁₇H₁₇NO₅ Punto di fusione: 93…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037180 CAS Number: 1164-16-5 |