Stampa…
(±)-2-Phenylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0220-1G OR0220-5G
APOSOR0220-1GEA 35 EUR
APOSOR0220-1G APOSOR0220-5G
(±)-2-Phenylpiperazine 97%
(±)-2-Phenylpiperazine
Formula: C₁₀H₁₄N₂
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Punto di fusione: 83…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871362
CAS Number: 5271-26-1