Stampa…
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Piperazinoacetophenone, 1-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)ethanone
OR0219-25G OR0219-5G
APOSOR0219-25GEA 318 EUR
APOSOR0219-25G APOSOR0219-5G
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
4'-(1-Piperazinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
Punto di fusione: 107…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005962
CAS Number: 51639-48-6
EINECS: 257-332-6