Stampa…
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0210-1G OR0210-250MG
APOSOR0210-1GEA 80 EUR
APOSOR0210-1G APOSOR0210-250MG
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
4-(Methylsulphonyl) phenylacetonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,24 g/mol
Punto di fusione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079775
CAS Number: 25025-07-4