Stampa…
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydrazinylmethyl)pyridine dihydrochloride, 4-(Hydrazinomethyl)pyridine dihydrochloride
OR0207-1G OR0207-250MG
APOSOR0207-1GEA 49.5 EUR
APOSOR0207-1G APOSOR0207-250MG
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride 95+%
(4-Pyridylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₁Cl₂N₃
Peso molecolare: 196,08 g/mol
Punto di fusione: >200 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245508
CAS Number: 89598-56-1