Stampa…
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate, 5-BOC-2-AMINO-4,5,6,7-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-C]PYRIDINE, 2-Amino-6,7-dihydro-4H-thiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylicacidtert-butylester, tert-Butyl 2-amino-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
OR01999-1G OR01999-5G OR01999-10G
APOSOR01999-1GEA 59.7 EUR
APOSOR01999-1G APOSOR01999-5G APOSOR01999-10G
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Peso molecolare: 255,336 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08448157
CAS Number: 365996-05-0