Stampa…
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Chloropyridin-2-yl)homopiperazine
OR01997-1G OR01997-5G
APOSOR01997-1GEA 187 EUR
APOSOR01997-1G APOSOR01997-5G
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
1-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,4-diazepane
Formula: C₁₀H₁₄ClN₃
Peso molecolare: 211,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05182308
CAS Number: 502133-62-2