Stampa…
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Acetamidophenacyl bromide
OR01996-1G OR01996-5G OR01996-10G
APOSOR01996-1GEA 93.1 EUR
APOSOR01996-1G APOSOR01996-5G APOSOR01996-10G
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
4'-(Bromoacetyl)acetanilide
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728749
CAS Number: 21675-02-5