Stampa…
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈ClN₃O
Peso molecolare: 209,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08691397
CAS Number: 898911-34-7