Stampa…
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 219 EUR
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₄H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864805
CAS Number: 1000018-07-4