Stampa…
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR01986-1G OR01986-5G
APOSOR01986-1GEA 58 EUR
APOSOR01986-1G APOSOR01986-5G
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
3-Amino-4-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₆IN₃
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426697
CAS Number: 599191-73-8