Stampa…
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR019848-1G OR019848-5G
APOSOR019848-1GEA 25.8 EUR
APOSOR019848-1G APOSOR019848-5G
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₄BrNO₄
Punto di fusione: 180…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01619006
CAS Number: 306937-20-2