Stampa…
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-phenoxy-1H-indazole
OR01983-50MG OR01983-250MG OR01983-1G
APOSOR01983-50MGEA 43.7 EUR
APOSOR01983-50MG APOSOR01983-250MG APOSOR01983-1G
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
4-Phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formula: C₁₃H₁₁N₃O
Peso molecolare: 225,25 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864800
CAS Number: 816454-31-6