Stampa…
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01982-500MG OR01982-1G OR01982-5G
APOSOR01982-500MGEA 24.8 EUR
APOSOR01982-500MG APOSOR01982-1G APOSOR01982-5G
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 269,1000 g/mol
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864806
CAS Number: 143982-54-1