Stampa…
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01981-1G OR01981-250MG
APOSOR01981-1GEA 139 EUR
APOSOR01981-1G APOSOR01981-250MG
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Peso molecolare: 303,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864799
CAS Number: 1000018-03-0