Stampa…
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01979-1G OR01979-250MG
APOSOR01979-1GEA 16.1 EUR
APOSOR01979-1G APOSOR01979-250MG
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3,5-dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 259,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842623
CAS Number: 1000018-01-8