Stampa…
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR019785-1G OR019785-5G OR019785-10G
APOSOR019785-1GEA 21.9 EUR
APOSOR019785-1G APOSOR019785-5G APOSOR019785-10G
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C7H9NO
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111522
CAS Number: 2199-58-8