Stampa…
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR01976-1G OR01976-250MG
APOSOR01976-1GEA 292 EUR
APOSOR01976-1G APOSOR01976-250MG
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864798
CAS Number: 133427-42-6