Stampa…
4-Aminobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 89.9 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103.12 g/mol
Punto di ebollizione: 248
Punto di fusione: 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008226
CAS Number: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429