Stampa…
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 229 EUR
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formula: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245502
CAS Number: 80591-41-9