Stampa…
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01969-1G OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA 119 EUR
APOSOR01969-1G APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formula: C₈H₆Cl₂N₂O₄
Punto di fusione: 36…38,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842620
CAS Number: 154012-15-4