Stampa…
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 314 EUR
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836173
CAS Number: 63842-21-7