Stampa…
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 52.2 EUR
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234273
CAS Number: 14543-43-2