Stampa…
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01963-1G OR01963-250MG OR01963-5G
APOSOR01963-1GEA 71.3 EUR
APOSOR01963-1G APOSOR01963-250MG APOSOR01963-5G
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 5-aminoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₂
Punto di fusione: 216…218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842618
CAS Number: 1000017-97-9