Stampa…
6-Hydroxy-m-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-methoxyphenol
OR01962-1G OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA 19 EUR
APOSOR01962-1G APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,16 g/mol
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06616911
CAS Number: 20734-76-3