Stampa…
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 135 EUR
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06251745
CAS Number: 57250-86-9