Stampa…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01960-1G OR01960-250MG
APOSOR01960-1GEA 29.2 EUR
APOSOR01960-1G APOSOR01960-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₇ClN₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842617
CAS Number: 1000017-96-8