Stampa…
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃Cl₂NO₃
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836170
CAS Number: 39224-65-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III