Stampa…
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01958-1G OR01958-250MG
APOSOR01958-1GEA 29.2 EUR
APOSOR01958-1G APOSOR01958-250MG
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842616
CAS Number: 1000017-95-7