Stampa…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-1GEA 219 EUR
APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836168
CAS Number: 1000017-93-5