Stampa…
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR01955-1G OR01955-5G OR01955-250MG
APOSOR01955-1GEA 178 EUR
APOSOR01955-1G APOSOR01955-5G APOSOR01955-250MG
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 224,65 g/mol
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864797
CAS Number: 67625-36-9