Stampa…
Methyl-3-aminosalicylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
OR01954-1G OR01954-250MG
APOSOR01954-1GEA 62.6 EUR
APOSOR01954-1G APOSOR01954-250MG
Methyl-3-aminosalicylate
Methyl-3-aminosalicylate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842614
CAS Number: 35748-34-6