Stampa…
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-indole-6-carboxylate, Methyl 1-Methylindole-6-carboxylate
OR0195-1G OR0195-5G
APOSOR0195-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0195-1G APOSOR0195-5G
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,22 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06245515
CAS Number: 1204-32-6