1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR01940-100G
OR01940-25G
OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA
1080
EUR
APOSOR01940-100G
APOSOR01940-25G
APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula:
C₈H₁₀Cl₃N₅ Punto di fusione: 228…231 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
42823-15-4 |