Stampa…
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 195 EUR
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
Peso molecolare: 210,229 g/mol
Punto di ebollizione: 144 °C/2,25mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 42228-16-0