Stampa…
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR0191-1G OR0191-5G
APOSOR0191-1GEA 158 EUR
APOSOR0191-1G APOSOR0191-5G
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₃
Peso molecolare: 142,12 g/mol
Punto di ebollizione: 88…90 °C/2,25mmHg
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245497
CAS Number: 39512-59-9