Stampa…
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0190-1G OR0190-5G
APOSOR0190-1GEA 65.5 EUR
APOSOR0190-1G APOSOR0190-5G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄O₂S₂
Punto di fusione: 225…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115174
CAS Number: 1723-27-9