Stampa…
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 68.4 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 246,6900 g/mol
Punto di fusione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831645
CAS Number: 66422-84-2