Stampa…
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR0187-1G OR0187-5G
APOSOR0187-1GEA 132 EUR
APOSOR0187-1G APOSOR0187-5G
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 96%
5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Punto di fusione: 215…222 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01763813
CAS Number: 3470-46-0
UN: 1759
ADR: 8,III