Stampa…
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethyloxamic acid, N,N-Dimethyloxamidic acid
OR0185-1G OR0185-5G OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0185-1G APOSOR0185-5G APOSOR0185-10G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Formula: C₄H₇NO₃
Peso molecolare: 117,1000 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01971023
CAS Number: 32833-96-8