Stampa…
(±)-3-Butyne-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 101 EUR
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
(±)-3-Butyne-2-ol
(±)-3-Butyne-2-ol
Formula: C₄H₆O
Punto di ebollizione: 108…110 °C
Densità: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004541
CAS Number: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II