Stampa…
1-Oxiran-2-ylethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01831-1G OR01831-250MG OR01831-500MG
APOSOR01831-1GEA 384 EUR
APOSOR01831-1G APOSOR01831-250MG APOSOR01831-500MG
1-Oxiran-2-ylethanone
Formula: C₄H₆O₂
Punto di ebollizione: 45…46 °C/30mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829205
CAS Number: 4401-11-0
UN: 1993
ADR: 3,III