Stampa…
tert-Butoxy acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0183-25G OR0183-5G OR0183-100G
APOSOR0183-25GEA 149 EUR
APOSOR0183-25G APOSOR0183-5G APOSOR0183-100G
tert-Butoxy acetic acid 98%
tert-Butoxy acetic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452738
CAS Number: 13211-32-0